Diizopropylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Isopropyl-2-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
38290-1L-F
38290-250ML-F
SIAL38290-1L-FEA
4510
CZK
SIAL38290-1L-F
SIAL38290-250ML-F
Diizopropylamin, Sigma-Aldrich®
Diizopropylamin
Vzorec:
C₆H₁₅N MW: 101,19 g/mol Bod varu: 84 °C (1013 hPa) Bod tání: –61 °C Hustota: 0,717 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008862 CAS číslo: 108-18-9 EINECS: 203-558-5 UN: 1158 ADR: 3,II Merck Index: 13,03219 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)