Tisk…
Diizopropylamin ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500
8.03646.0100EA 737 CZK
8.03646.0100 8.03646.1000 8.03646.2500
Diizopropylamin ≥99.0% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 83…84 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C
Hustota: 0,72 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –13,45 °C (DIN 51755 Part 1)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008862
CAS číslo: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,03219
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC area %) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.715 - 0.716
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test