Tisk…
Diizopropylamin 99.5%, AcroSeal®, redistilled
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378301000 378300010
378301000.EA 3560 CZK
378301000. 378300010.
Diizopropylamin 99.5%, AcroSeal®, redistilled
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,716 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008862
CAS číslo: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA