Tisk…
Diizopropylamin 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine
219432500 219430010 219430051
ACRO219432500EA 964 CZK
ACRO219432500 ACRO219430010 ACRO219430051
Diizopropylamin 99+%
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,716 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008862
CAS číslo: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA