Tisk…
Dipropylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D214752-1L D214752-500ML
SIALD214752-1LEA 1810 CZK
SIALD214752-1L SIALD214752-500ML
Dipropylamine, Sigma-Aldrich®
Dipropylamine
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 109,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,738 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009362
CAS číslo: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406