Tisk…
Dipropylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Propyl-1-propanamine
117490010 117492500
ACRO117490010EA 1450 CZK
ACRO117490010 ACRO117492500
Dipropylamine 99%
Dipropylamine
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 109,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,74 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009362
CAS číslo: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03406
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %