Dioctylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
D201146-100G
D201146-25G
SIALD201146-100GEA
3660
CZK
SIALD201146-100G
SIALD201146-25G
Dioctylamine, Sigma-Aldrich®
Dioctylamine
Vzorec:
C₁₆H₃₅N Bod varu: 298 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8026 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009557 CAS číslo: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |