Dioctylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Di-n-octylamine, N-Octyl-1-octanamine
A18017.14
A18017.22
A18017.14EA
1240
CZK
A18017.14
A18017.22
Dioctylamine 96%
Dioctylamine
Purity: 98%
CAS No.: 1120-48-5
Molecular Formula: C16H35N
Formula Weight: 241.46
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.4432
Odour: Amine-like
Melting Point: 13-15°
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1748376
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009557
Vzorec:
C₁₆H₃₅N Bod varu: 297…298 °C Bod tání: 13…15 °C Hustota: 0,799 Bod vzplanutí: 142 °C (287 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009557 CAS číslo: 1120-48-5 EINECS: 214-311-6 UN: 2735 ADR: 8,III |