Tisk…
Dihexylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
131202-100ML 131202-500ML
SIAL131202-100MLEA 1240 CZK
SIAL131202-100ML SIAL131202-500ML
Dihexylamine, Sigma-Aldrich®
Dihexylamine
Vzorec: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009521
CAS číslo: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I