Dihexylamine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06326.AE
L06326.AP
L06326.AEEA
1670
CZK
L06326.AE
L06326.AP
Dihexylamine ≥98%
Dihexylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 143-16-8
Molecular Formula: C12H27N
Formula Weight: 185.36
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4335
Melting Point: 3°
Boiling Point: 236°
Beilstein Reference: 1738519
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00009521
Vzorec:
C₁₂H₂₇N Bod varu: 236 °C Bod tání: 3 °C Hustota: 0,790 Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009521 CAS číslo: 143-16-8 EINECS: 205-588-4 UN: 2927 ADR: 6.1,I |