Tisk…
Dihexylamine 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
407591000 407595000
ACRO407591000EA 1510 CZK
ACRO407591000 ACRO407595000
Dihexylamine 99+%
Dihexylamine
Vzorec: C₁₂H₂₇N
MW: 185,35 g/mol
Bod varu: 236 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009521
CAS číslo: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %