Tisk…
Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D44952-500G D44952-1.5KG
SIALD44952-500GEA 1250 CZK
SIALD44952-500G SIALD44952-1.5KG
Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 159 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009429
CAS číslo: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM