Tisk…
dimethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
295280-100G 295280-1KG 295280-400G
SIAL295280-100GEA 7440 CZK
SIAL295280-100G SIAL295280-1KG SIAL295280-400G
dimethylamin, Sigma-Aldrich®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Bod varu: 6,9 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008288
CAS číslo: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1032
ADR: 2,
Merck Index: 12,03278