Tisk…
diethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
386456-100ML 386456-1L
SIAL386456-100MLEA 2710 CZK
SIAL386456-100ML SIAL386456-1L
diethylamin, Sigma-Aldrich®
diethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₂NH
MW: 73.14
Bod varu: 55.5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0.7048
Bod vzplanutí: –39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009032
CAS číslo: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM