diethylamin for synthesis
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03010.0100
8.03010.0500
8.03010.1000
8.03010.2500
8.03010.0100EA
858
CZK
8.03010.0100
8.03010.0500
8.03010.1000
8.03010.2500
diethylamin for synthesis
diethylamin
Vzorec:
(C₂H₅)₂NH Bod varu: 55,5 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,7048 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –39 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009032 CAS číslo: 109-89-7 EINECS: 203-716-3 UN: 1154 ADR: 3 (8),II Merck Index: 13,03138 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Molar Mass | 73.14 g/mol |
Boiling Point | 56 °C |
Vapor Pressure | 250 hPa (20 °C) |
Flash Point | -25 °C |
Refractive Index | 1.3864 (20 °C) |
Explosion Limit | 2.0 - 11.8 %(V) |
Density | 0.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 13 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |