diethylamin 99.5%, extra pure, redistilled
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
378371000
378370010
378370025
ACRO378371000EA
2870
CZK
ACRO378371000
ACRO378370010
ACRO378370025
diethylamin 99.5%, extra pure, redistilled
diethylamin
Vzorec:
(C₂H₅)₂NH Bod varu: 55 °C (760 mmHg) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,71 g/cm³ Bod vzplanutí: –23 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009032 CAS číslo: 109-89-7 EINECS: 203-716-3 UN: 1154 ADR: 3,II Merck Index: 13,03138 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.4 % |