Tisk…
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D18609-25G D18609-5G
SIALD18609-25GEA 4980 CZK
SIALD18609-25G SIALD18609-5G
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diamino-2-propanol
Vzorec: C₃H₁₀N₂O
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008142
CAS číslo: 616-29-5
EINECS: 210-474-2