Tisk…
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
33262-25G-F 33262-5G-F
SIAL33262-25G-FEA 5450 CZK
SIAL33262-25G-F SIAL33262-5G-F
1,3-Diamino-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Diamino-2-propanol
Vzorec: C₃H₁₀N₂O
MW: 90,13 g/mol
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008142
CAS číslo: 616-29-5
EINECS: 210-474-2