1,3-Diamino-2-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol
A19618.18
A19618.09
A19618.30
A19618.18EA
5430
CZK
A19618.18
A19618.09
A19618.30
1,3-Diamino-2-propanol 97%
1,3-Diamino-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 616-29-5
Molecular Formula: C3H10N2O
Formula Weight: 90.13
Flash Point:
Vzorec:
C₃H₁₀N₂O MW: 90,13 g/mol Bod varu: 235 °C Bod tání: 40…45 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008142 CAS číslo: 616-29-5 EINECS: 210-474-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...