Tisk…

1,3-Diamino-2-propanol 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1,3-Diamino-2-hydroxypropane, 1,3-Diaminopropan-2-ol

112220050 112220250
ACRO112220050EA 1920 CZK
ACRO112220050 ACRO112220250
1,3-Diamino-2-propanol 95%
1,3-Diamino-2-propanol
Vzorec: C₃H₁₀N₂O
Bod varu: 114 °C (5 mmHg)
Bod tání: 39…45 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008142
CAS číslo: 616-29-5
EINECS: 210-474-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR