1,9-Diaminononane 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,9-Nonanediamine, Nonamethylendiamine
L02043.06
L02043.14
L02043.06EA
5320
CZK
L02043.06
L02043.14
1,9-Diaminononane 98%
1,9-Diaminononane
Purity: 98%
CAS No.: 646-24-2
Molecular Formula: H2N(CH2)9NH2
Formula Weight: 158.29
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₂₂N₂ MW: 158,29 g/mol Bod varu: 258…259 °C Bod tání: 36…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008251 CAS číslo: 646-24-2 EINECS: 211-470-3 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)