1,8-Diaminooctane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
D22401-100G
D22401-25G
SIALD22401-100GEA
3300
CZK
SIALD22401-100G
SIALD22401-25G
1,8-Diaminooctane, Sigma-Aldrich®
1,8-Diaminooctane
Vzorec:
C₈H₂₀N₂ Bod varu: 241 °C (1013 hPa) Bod tání: 51 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (60 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008248 CAS číslo: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 UN: 3259 ADR: 8,II |