1,8-Diaminooctane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B23885.14
B23885.22
B23885.14EA
1550
CZK
B23885.14
B23885.22
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Purity: 98%
CAS No.: 373-44-4
Molecular Formula: H2N(CH2)8NH2
Formula Weight: 144.26
Flash Point: 106°(223°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.7
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 225-226°
Beilstein Reference: 1735426
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00008248
Vzorec:
C₈H₂₀N₂ Bod varu: 225…226 °C Bod tání: 50…54 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (60 °C) Bod vzplanutí: 106 °C (223 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008248 CAS číslo: 373-44-4 EINECS: 206-764-3 UN: 3259 ADR: 8,III |