Tisk…
1,8-Diaminooctane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112310250 112311000 112315000
ACRO112310250EA 1130 CZK
ACRO112310250 ACRO112311000 ACRO112315000
1,8-Diaminooctane 98%
1,8-Diaminooctane
Vzorec: C₈H₂₀N₂
Bod varu: 225…226 °C (760 mmHg)
Bod tání: 50…54 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (60 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008248
CAS číslo: 373-44-4
EINECS: 206-764-3
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %