Tisk…
1,7-Diaminoheptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Heptamethylendiamine, Heptane-1,7-diamine, 1,7-Heptanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D17408-25G D17408-5G
SIALD17408-25GEA 5910 CZK
SIALD17408-25G SIALD17408-5G
1,7-Diaminoheptane, Sigma-Aldrich®
1,7-Diaminoheptane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…29 °C
Hustota: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008246
CAS číslo: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3295
ADR: 3,II