Tisk…
1,7-Diaminoheptane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112200050 112200250
ACRO112200050EA 1490 CZK
ACRO112200050 ACRO112200250
1,7-Diaminoheptane 98%
1,7-Diaminoheptane
Vzorec: C₇H₁₈N₂
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: 26…30 °C
Hustota: 1,012 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008246
CAS číslo: 646-19-5
EINECS: 211-468-2
UN: 3259
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %