1,6-Diaminohexan ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
A14212.22
A14212.36
A14212.22EA
975
CZK
A14212.22
A14212.36
1,6-Diaminohexan ≥98%
1,6-Diaminohexane
Purity: 98+%
CAS No.: 124-09-4
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 39-43°
Boiling Point: 199-204°
Beilstein Reference: 1098307
Merck Reference: 14,4695
UN No.: 2280
MDL No.: MFCD00008243
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Bod varu: 199…204 °C Bod tání: 39…43 °C Hustota: 0,840 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008243 CAS číslo: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 14,4695 |