Tisk…
1,6-Diaminohexan 99.5+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
120640010 120641000 120645000 120640051
ACRO120640010EA 4930 CZK
ACRO120640010 ACRO120641000 ACRO120645000 ACRO120640051
1,6-Diaminohexan 99.5+%
1,6-Diaminohexane
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Bod varu: 204…205 °C (760 mmHg)
Bod tání: 38…41 °C
Hustota: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008243
CAS číslo: 124-09-4
EINECS: 204-679-6
UN: 2280
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04713
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline low melting mass (May discolor on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 41 °C
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %