1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,5-Pentanediamine, Pentamethylendiamine, Cadaverine, Cadavarine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D22606-25G
D22606-5G
SIALD22606-25GEA
16740
CZK
SIALD22606-25G
SIALD22606-5G
1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminopentane
Vzorec:
C₅H₁₄N₂ Bod varu: 178 °C (1013 hPa) Hustota: 0,9174 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008239 CAS číslo: 462-94-2 EINECS: 207-329-0 UN: 2735 ADR: 8,III Merck Index: 12,01645 |