Tisk…
1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
33211-10ML-F 33211-50ML-F
SIAL33211-10ML-FEA 5790 CZK
SIAL33211-10ML-F SIAL33211-50ML-F
1,5-Diaminopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diaminopentane
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9174 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008239
CAS číslo: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 12,01645