Tisk…
1,5-Diaminopentane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
112320050 112320250
ACRO112320050EA 3560 CZK
ACRO112320050 ACRO112320250
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 178…180 °C (760 mmHg)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008239
CAS číslo: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,01645
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %