Tisk…
1,4-Diaminobutane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
B21316.14 B21316.22 B21316.36
B21316.14EA 1240 CZK
B21316.14 B21316.22 B21316.36
1,4-Diaminobutane ≥98%
1,4-Diaminobutane
Purity: 98+% CAS No.: 110-60-1 Molecular Formula: C4H12N2 Formula Weight: 88.15 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4569 Melting Point: 25-28° Boiling Point: 158-160° Beilstein Reference: 605282 Merck Reference: 14,7947 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00008235
Vzorec: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Bod varu: 158…160 °C
Bod tání: 25…28 °C
Hustota: 0,877
Bod vzplanutí: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008235
CAS číslo: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,7947