Tisk…
1,4-Diaminobutane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
112120250 112121000 112125000 112120025
ACRO112120250EA 1680 CZK
ACRO112120250 ACRO112121000 ACRO112125000 ACRO112120025
1,4-Diaminobutane 99%
1,4-Diaminobutane
Vzorec: C₄H₁₂N₂
MW: 88.15
Bod varu: 158…160 °C (760 mmHg)
Bod tání: 27 °C
Hustota: 0.877 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008235
CAS číslo: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08134
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +21° to +25° (22°C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %