Tisk…
1,3-Diaminopropan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Propanediamine, Trimethylenediamine
112350010 112352500 112350500
ACRO112350010EA 5780 CZK
ACRO112350010 ACRO112352500 ACRO112350500
1,3-Diaminopropan 99%
1,3-Diaminopropane
Vzorec: C₃H₁₀N₂
MW: 74,13 g/mol
Bod varu: 140 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008228
CAS číslo: 109-76-2
EINECS: 203-702-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4565 to 1.4585 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥98.5 %