Tisk…
1,2-Propylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Diaminopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
117498-100G 117498-500G 117498-2KG
SIAL117498-100GEA 653 CZK
SIAL117498-100G SIAL117498-500G SIAL117498-2KG
1,2-Propylendiamin, Sigma-Aldrich®
1,2-Propylendiamin
Vzorec: C₃H₁₀N₂
MW: 74.13
Bod varu: 120.5
Bod tání: –37 °C
Hustota: 0.8584 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008089
CAS číslo: 78-90-0
EINECS: 201-155-9
UN: 2258
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08037