1,2-Propylendiamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Diaminopropane
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
B24489.AEEA
896
CZK
B24489.AE
B24489.AK
B24489.AP
B24489.AU
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Purity: 99%
CAS No.: 78-90-0
Molecular Formula: C3H10N2
Formula Weight: 74.13
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Melting Point: ca -37°
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 605274
Merck Reference: 14,7852
UN No.: 2258
MDL No.: MFCD00008089
Vzorec:
C₃H₁₀N₂ MW: 74.13 Bod varu: 119…120 °C Bod tání: ∼–37 °C Hustota: 0.869 Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008089 CAS číslo: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8 II Merck Index: 12,08037 |