1,2-Propylendiamin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
152400010
152400025
152402500
ACRO152400010EA
4930
CZK
ACRO152400010
ACRO152400025
ACRO152402500
1,2-Propylendiamin 99%
1,2-Propylendiamin
Vzorec:
C₃H₁₀N₂ Bod varu: 119…120 °C (760 mmHg) Bod tání: –37 °C Hustota: 0,87 g/cm³ Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008089 CAS číslo: 78-90-0 EINECS: 201-155-9 UN: 2258 ADR: 8,II Merck Index: 12,08037 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |