Tisk…
Ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
03550-1L 03550-2.5L 03550-250ML
SIAL03550-1LEA 3260 CZK
SIAL03550-1L SIAL03550-2.5L SIAL03550-250ML
Ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Ethylendiamin
Vzorec: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Bod varu: 117 °C (1013 hPa)
Bod tání: 8,5 °C
Hustota: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 34 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008204
CAS číslo: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM