Tisk…
Ethylendiamin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
118420010 118420025 118420100
ACRO118420010EA 1680 CZK
ACRO118420010 ACRO118420025 ACRO118420100
Ethylendiamin 99%
Ethylendiamin
Vzorec: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Bod varu: 117…118 °C (760 mmHg)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 0,898 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008204
CAS číslo: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=9a49702fe7150a0d3cd56afb586972447ecb6f85&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4555 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Salicylic acid ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
Insoluble matter ≤0.02 %