Tisk…
1,12-Diaminododecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N12N, Dodecamethylendiamine, 1,12-Dodecanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D16401-25G D16401-5G
SIALD16401-25GEA 3670 CZK
SIALD16401-25G SIALD16401-5G
1,12-Diaminododecane, Sigma-Aldrich®
1,12-Diaminododecane
Vzorec: C₁₂H₂₈N₂
MW: 200,37 g/mol
Bod varu: 275 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008155
CAS číslo: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
UN: 3259
ADR: 8,III