Tisk…
1,10-Diaminodecane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Decane-1,10-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D14204-25G D14204-5G
SIALD14204-25GEA 6780 CZK
SIALD14204-25G SIALD14204-5G
1,10-Diaminodecane, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaminodecane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 271 °C (1013 hPa)
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008151
CAS číslo: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN: 3259
ADR: 8,III