Tisk…

1,10-Diaminodecane 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Decane-1,10-diamine

112130250 112130050
ACRO112130250EA 6330 CZK
ACRO112130250 ACRO112130050
1,10-Diaminodecane 97%
1,10-Diaminodecane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 140 °C (12 mmHg)
Bod tání: 62…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008151
CAS číslo: 646-25-3
EINECS: 211-471-9
UN: 3259
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow Crystalline powder or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR