Tisk…
Aminomethanesulphonic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
155740500 155745000
ACRO155740500EA 1300 CZK
ACRO155740500 ACRO155745000
Aminomethanesulphonic acid 97%
Aminomethanesulphonic acid
Vzorec: CH₅NO₃S
Bod tání: 180…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008124
CAS číslo: 13881-91-9
EINECS: 237-649-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure