Tisk…
Taurin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W381306-10KG-K W381306-1KG-K W381306-5KG-K
SIALW381306-10KG-KEA 10600 CZK
SIALW381306-10KG-K SIALW381306-1KG-K SIALW381306-5KG-K
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163