Tisk…
Taurin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8691-100G T8691-1KG T8691-25G
SIALT8691-100GEA 5900 CZK
SIALT8691-100G SIALT8691-1KG SIALT8691-25G
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163