Tisk…
Taurin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T0625-10G T0625-100G T0625-10MG T0625-1KG T0625-25G T0625-500G
SIALT0625-10GEA 2000 CZK
SIALT0625-10G SIALT0625-100G SIALT0625-10MG SIALT0625-1KG SIALT0625-25G SIALT0625-500G
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163