Tisk…
Taurin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
86329-25G 86329-500G
SIAL86329-25GEA 4510 CZK
SIAL86329-25G SIAL86329-500G
Taurin, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
MW: 125,15 g/mol
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163