Tisk…
Taurin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminoethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
8.08616.0005EA 904 CZK
8.08616.0005 8.08616.0250 8.08616.1000
Taurin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Taurin
Vzorec: C₂H₇NO₃S
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008197
CAS číslo: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 65 g/l (12 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 125.15 g/mol