Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ400
T6066-100G
T6066-1KG
T6066-500G
T6066-5KG
SIALT6066-100GEA
2060
CZK
SIALT6066-100G
SIALT6066-1KG
SIALT6066-500G
SIALT6066-5KG
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec:
NH₂C(CH₂OH)₃ Bod varu: 357 °C (1013 hPa) Bod tání: 169…172 °C Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS číslo: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |