Tisk…
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ400
T4661-100G T4661-1KG T4661-5KG
SIALT4661-100GEA 1920 CZK
SIALT4661-100G SIALT4661-1KG SIALT4661-5KG
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan, Sigma-Aldrich®
Tris-(hydroxymethyl)aminomethan
Vzorec: NH₂C(CH₂OH)₃
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…172 °C
Hustota: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004679
CAS číslo: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM